Tlačiť
Chlorid hlinitý, anhydrous 98.5%, powder, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
217460050 217461000 217465000
ACRO217460050EA 43.72 EUR
ACRO217460050 ACRO217461000 ACRO217465000
Chlorid hlinitý, anhydrous 98.5%, powder, extra pure
Chlorid hlinitý
Vzorec: AlCl₃
Teplota varu: 180 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 194 °C
Hustota: 2,44 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003422
Číslo CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
OSN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to grey Powder
Titration Argentometric ≥98.0 %
Aluminium (Al) ≤150 ppm (free Al)
Chromium (Cr) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)