Tlačiť
3-Fluoroisonicotinic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
L20042.03 L20042.06
L20042.03EA 38.15 EUR
L20042.03 L20042.06
3-Fluoroisonicotinic acid ≥97%
3-Fluoroisonicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 393-53-3 Molecular Formula: C6H4FNO2 Formula Weight: 141.10 Melting Point: 251-254° dec. Beilstein Reference: 383678
Vzorec: C₆H₄FNO₂
Mw: 141.1
Teplota tavenia: 251…254 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03789251
Číslo CAS: 393-53-3