(R)-(-)-2-Chloromandelic acid ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(R)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
L19586.03
L19586.06
L19586.14
L19586.03EA
34.14
EUR
L19586.03
L19586.06
L19586.14
(R)-(-)-2-Chloromandelic acid ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Chloromandelic acid
Purity: 99+%
CAS No.: 52950-18-2
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.60
Melting Point: 119-121°
Beilstein Reference: 2693370
Vzorec:
C₈H₇ClO₃ Teplota tavenia: 119…121 °C Hustota: 1,48 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00798429 Číslo CAS: 52950-18-2 EINECS: 444-040-0 |