Tlačiť
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L13454.03 L13454.06 L13454.14
L13454.03EA 44.12 EUR
L13454.03 L13454.06 L13454.14
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 31680-07-6 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° Beilstein Reference: 1637706 MDL No.: MFCD00017011
Vzorec: C₈H₇NO₃
Teplota tavenia: 44…48 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017011
Číslo CAS: 31680-07-6
EINECS: 250-760-4