Tlačiť
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
L13265.03 L13265.06 L13265.14
L13265.03EA 47.27 EUR
L13265.03 L13265.06 L13265.14
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol ≥98%
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol
Purity: 98+% CAS No.: 20989-17-7 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Melting Point: 76-78° Beilstein Reference: 3196190
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.18
Teplota tavenia: 76…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064404
Číslo CAS: 20989-17-7