(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
L13265.03
L13265.06
L13265.14
L13265.03EA
47.33
EUR
L13265.03
L13265.06
L13265.14
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol ≥98%
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol
Purity: 98+%
CAS No.: 20989-17-7
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Melting Point: 76-78°
Beilstein Reference: 3196190
Vzorec:
C₈H₁₁NO Mw: 137.18 Teplota tavenia: 76…78 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064404 Číslo CAS: 20989-17-7 |