Tlačiť
Phthalamic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Carbamoylbenzoic acid
L12432.06 L12432.14
L12432.06EA 72.5 EUR
L12432.06 L12432.14
Phthalamic acid ≥99%
Phthalamic acid
Purity: 99% CAS No.: 88-97-1 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Melting Point: 140-143° Beilstein Reference: 1868205
Vzorec: C₈H₇NO₃
Mw: 165.15
Teplota tavenia: 140…143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025476
Číslo CAS: 88-97-1
EINECS: 201-871-1