Phthalamic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Carbamoylbenzoic acid
L12432.06
L12432.14
L12432.06EA
72.5
EUR
L12432.06
L12432.14
Phthalamic acid ≥99%
Phthalamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 88-97-1
Molecular Formula: C8H7NO3
Formula Weight: 165.15
Melting Point: 140-143°
Beilstein Reference: 1868205
Vzorec:
C₈H₇NO₃ Mw: 165.15 Teplota tavenia: 140…143 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00025476 Číslo CAS: 88-97-1 EINECS: 201-871-1 |