(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 106-92-3
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 47°(134°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Ether-like
Melting Point: -100°
Boiling Point: 50-51°/15mm
Beilstein Reference: 105871
UN No.: 2219
MDL No.: MFCD00005143
Vzorec:
C₆H₁₀O₂ Teplota varu: 50…51 °C (15 mmHg) Teplota tavenia: –100 °C Hustota: 0,967 Teplota vzplanutia: 47 °C (134 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005143 Číslo CAS: 106-92-3 EINECS: 203-442-4 OSN: 2219 ADR: 3,III |