Sodium methanesulphinate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Methanesulphinic acid, sodium salt
L11360.06
L11360.14
L11360.03
L11360.06EA
106.3
EUR
L11360.06
L11360.14
L11360.03
Sodium methanesulphinate 95%
Sodium methanesulphinate
Purity: 95%
CAS No.: 20277-69-4
Molecular Formula: CH3NaO2S
Formula Weight: 102.09
Melting Point: 227-230°
Beilstein Reference: 3565430
Vzorec:
CH₃NaO₂S Teplota tavenia: 227…230 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040392 Číslo CAS: 20277-69-4 EINECS: 243-669-6 |