Tlačiť
Sodium methanesulphinate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methanesulphinic acid, sodium salt
L11360.06 L11360.14 L11360.03
L11360.06EA 106.3 EUR
L11360.06 L11360.14 L11360.03
Sodium methanesulphinate 95%
Sodium methanesulphinate
Purity: 95% CAS No.: 20277-69-4 Molecular Formula: CH3NaO2S Formula Weight: 102.09 Melting Point: 227-230° Beilstein Reference: 3565430
Vzorec: CH₃NaO₂S
Teplota tavenia: 227…230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040392
Číslo CAS: 20277-69-4
EINECS: 243-669-6