Tlačiť
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L07250.03 L07250.06
L07250.03EA 68.59 EUR
L07250.03 L07250.06
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 13788-84-6 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 3330
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Teplota tavenia: 140…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051752
Číslo CAS: 13788-84-6