N,N-Dimethylaminophosphoryl dichloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 677-43-0
Molecular Formula: C2H6Cl2NOP
Formula Weight: 161.96
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₂H₆Cl₂NOP Teplota varu: 89…90 °C (20 mmHg) Hustota: 1,360 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00013896 Číslo CAS: 677-43-0 EINECS: 211-641-2 OSN: 3265 ADR: 8,II |