N,N'-Bis(tert-butyl)ethylenediamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N1,N2-Di-tert-butylethane-1,2-diamine, N,N'-Di-tert-butylethylenediamine
L04972.06
L04972.14
L04972.06EA
71
EUR
L04972.06
L04972.14
N,N'-Bis(tert-butyl)ethylenediamine 98%
N,N'-Bis(tert-butyl)ethylenediamine
Purity: 98%
CAS No.: 4062-60-6
Molecular Formula: C10H24N2
Formula Weight: 172.32
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 132°/100mm
Beilstein Reference: 1738432
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00014996
Vzorec:
C₁₀H₂₄N₂ Teplota varu: 132 °C (100 mmHg) Hustota: 0,801 Teplota vzplanutia: 62 °C (143 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014996 Číslo CAS: 4062-60-6 EINECS: 223-769-6 ADR: 8,II |