Tlačiť
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
L03539.AK L03539.AU
L03539.AKEA 34.14 EUR
L03539.AK L03539.AU
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan 99%
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan
Purity: 99% CAS No.: 109-55-7 Molecular Formula: C5H14N2 Formula Weight: 102.18 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.4350 Odour: Ammonia-like Melting Point: -70° Boiling Point: 126-128° Beilstein Reference: 605293 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00008216
Vzorec: C₅H₁₄N₂
Teplota varu: 126…128 °C
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,818
Teplota vzplanutia: 32 °C (89 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008216
Číslo CAS: 109-55-7
EINECS: 203-680-9
ADR: 8,II