Bromid thalný, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Thallium bromide
Ampuled under argon
35720.09
35720.18
35720.09EA
210.99
EUR
35720.09
35720.18
Bromid thalný, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Bromid thalný
Purity: 99.998%
CAS No.: 7789-40-4
Molecular Formula: TlBr
Formula Weight: 284.28
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 7.5
Melting Point: ca 460°
Merck Reference: 14,9258
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011273
Vzorec:
BrTl Teplota varu: 815 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼460 °C Hustota: 7,5 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011273 Číslo CAS: 7789-40-4 EINECS: 232-163-0 OSN: 1707 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9258 |