Tlačiť
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (Iodoethynyl)trimethylsilane
H53375.03 H53375.06 H53375.14
H53375.03EA 62.09 EUR
H53375.03 H53375.06 H53375.14
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene ≥97%
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene
Purity: 97% CAS No.: 18163-47-8 Molecular Formula: C5H9ISi Formula Weight: 224.12 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.5110 Boiling Point: 130° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00274201
Vzorec: C₅H₉ISi
Mw: 224.12
Teplota varu: 130 °C
Hustota: 1.46
Teplota vzplanutia: 48 °C (118 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00274201
Číslo CAS: 18163-47-8
ADR: 3 III