Tlačiť
4-Hydroxypicolinic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxypicolinic acid, 4-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 4-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
H34262.03 H34262.MD
H34262.03EA 196.68 EUR
H34262.03 H34262.MD
4-Hydroxypicolinic acid ≥97%
4-Hydroxypicolinic acid
Purity: 97% CAS No.: 22468-26-4 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Melting Point: ca 280° dec. MDL No.: MFCD00521155
Vzorec: C₆H₅NO₃
Mw: 139.11
Teplota tavenia: ∼ 280 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00521155
Číslo CAS: 22468-26-4