Tlačiť
4-Chloropicolinic acid ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloropyridine-2-carboxylic acid
H32301.03 H32301.09
H32301.03EA 71.8 EUR
H32301.03 H32301.09
4-Chloropicolinic acid ≥94%
4-Chloropicolinic acid
Purity: 94% CAS No.: 5470-22-4 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: ca 180° dec. MDL No.: MFCD00191400
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Teplota tavenia: ∼ 180 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191400
Číslo CAS: 5470-22-4