5-Aminopicolinic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid
H27589.06
H27589.03
H27589.06EA
522.33
EUR
H27589.06
H27589.03
5-Aminopicolinic acid 98%
5-Aminopicolinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 24242-20-4
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Odour: Odourless
Melting Point: 217-219°
MDL No.: MFCD02684600
Vzorec:
C₆H₆N₂O₂ Mw: 138.13 Teplota tavenia: 217…219 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02684600 Číslo CAS: 24242-20-4 |