Tlačiť
5-Aminopicolinic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid
H27589.06 H27589.03
H27589.06EA 522.33 EUR
H27589.06 H27589.03
5-Aminopicolinic acid 98%
5-Aminopicolinic acid
Purity: 98% CAS No.: 24242-20-4 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Odour: Odourless Melting Point: 217-219° MDL No.: MFCD02684600
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Mw: 138.13
Teplota tavenia: 217…219 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02684600
Číslo CAS: 24242-20-4