N-Methylallylamine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N-Allylmethylamine
H27551.06
H27551.03
H27551.06EA
163.83
EUR
H27551.06
H27551.03
N-Methylallylamine 96%
N-Methylallylamine
Purity: 96%
CAS No.: 627-37-2
Molecular Formula: CH3NHCH2CH=CH2
Formula Weight: 71.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -8°(-18°F)
Refractive Index: 1.412
Boiling Point: 61-62°
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008641
Vzorec:
C₄H₉N Mw: 71.12 Teplota varu: 61…62 °C Hustota: 0.748 Teplota vzplanutia: –8 °C (–18 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00008641 Číslo CAS: 627-37-2 EINECS: 210-996-0 OSN: 3286 ADR: 3 II |