Tlačiť
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Dichloropyridin-3-ylboronic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-boronic acid
H27406.MD H27406.03
H27406.MDEA 111.51 EUR
H27406.MD H27406.03
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 95%
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 148493-34-9 Molecular Formula: C5H4BCl2NO2 Formula Weight: 191.81 MDL No.: MFCD03094989
Vzorec: C₅H₄BCl₂NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094989
Číslo CAS: 148493-34-9