Tlačiť
5-Bromopicolinic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
B25675.06 B25675.14
B25675.06EA 102.29 EUR
B25675.06 B25675.14
5-Bromopicolinic acid ≥98%
5-Bromopicolinic acid
Purity: 98% CAS No.: 30766-11-1 Molecular Formula: C6H4B2NO2 Formula Weight: 202.01 Melting Point: 173-175° MDL No.: MFCD00234149
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Mw: 202.01
Teplota tavenia: 173…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234149
Číslo CAS: 30766-11-1