Tlačiť
Glyoxylic acid 50% (w/w) vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B25149.0B B25149.0I B25149.30
B25149.0BEA 127.56 EUR
B25149.0B B25149.0I B25149.30
Glyoxylic acid 50% (w/w) vodný roztok
Glyoxylic acid
CAS No.: 298-12-4 Molecular Formula: OHCCO2H Formula Weight: 74.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: -93° Boiling Point: 111° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00006958
Vzorec: C₂H₂O₃
Teplota varu: 111 °C
Teplota tavenia: –93 °C
Hustota: 1,339
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006958
Číslo CAS: 298-12-4
EINECS: 206-058-5
OSN: 3265
ADR: 8,III