Tlačiť
Tetraethylene glycol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, Tetraglycol
B23880.0F B23880.AP
B23880.0FEA 129.16 EUR
B23880.0F B23880.AP
Tetraethylene glycol ≥99%
Tetraethylene glycol
Purity: 99% CAS No.: 112-60-7 Molecular Formula: O(CH2CH2OCH2CH2OH)2 Formula Weight: 194.23 Flash Point: 193°(379°F) Refractive Index: 1.4590 Odour: Odourless pH: 8.5 Melting Point: -4° Boiling Point: 313-314° Beilstein Reference: 1634320 MDL No.: MFCD00002879
Vzorec: C₈H₁₈O₅
Teplota varu: 313…314 °C
Teplota tavenia: –4 °C
Hustota: 1,125
Teplota vzplanutia: 193 °C (379 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002879
Číslo CAS: 112-60-7
EINECS: 203-989-9