Disodium benzene-1,3-disulphonate ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B22811.14
B22811.22
B22811.36
B22811.14EA
29.32
EUR
B22811.14
B22811.22
B22811.36
Disodium benzene-1,3-disulphonate ≥94%
Disodium benzene-1,3-disulphonate
Purity: 94%
CAS No.: 831-59-4
Molecular Formula: C6H4Na2O6S2
Formula Weight: 282.20
MDL No.: MFCD00007492
Vzorec:
C₆H₄Na₂O₆S₂ Hustota: 1,124 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007492 Číslo CAS: 831-59-4 EINECS: 212-606-4 |