Ethylphosphonic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22559.03
B22559.06
B22559.14
AB133491.0025
B22559.03EA
52.15
EUR
B22559.03
B22559.06
B22559.14
ABCRAB133491.0025
Ethylphosphonic acid ≥98%
Ethylphosphonic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 6779-09-5
Molecular Formula: C2H7O3P
Formula Weight: 110.06
Melting Point: 58-62°
Beilstein Reference: 1743032
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002141
Vzorec:
C₂H₇O₃P Teplota tavenia: 58…62 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002141 Číslo CAS: 6779-09-5 EINECS: 229-839-2 OSN: 3261 ADR: 8,II |