Tlačiť
Ethylphosphonic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22559.03 B22559.06 B22559.14 AB133491.0025
B22559.03EA 52.15 EUR
B22559.03 B22559.06 B22559.14 ABCRAB133491.0025
Ethylphosphonic acid ≥98%
Ethylphosphonic acid
Purity: 98+% CAS No.: 6779-09-5 Molecular Formula: C2H7O3P Formula Weight: 110.06 Melting Point: 58-62° Beilstein Reference: 1743032 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002141
Vzorec: C₂H₇O₃P
Teplota tavenia: 58…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002141
Číslo CAS: 6779-09-5
EINECS: 229-839-2
OSN: 3261
ADR: 8,II