Tlačiť
Methyl-5-bromonicotinate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 5-bromonicotinate
B20908.06 B20908.14
B20908.06EA 74.61 EUR
B20908.06 B20908.14
Methyl-5-bromonicotinate ≥97%
Methyl-5-bromonicotinate
Purity: 97% CAS No.: 29681-44-5 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Melting Point: 96-98° MDL No.: MFCD00173668
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Teplota tavenia: 96…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173668
Číslo CAS: 29681-44-5