Tlačiť
Ethyl-5-bromonicotinate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 5-bromonicotinate
B20788.06 B20788.14
B20788.06EA 160.05 EUR
B20788.06 B20788.14
Ethyl-5-bromonicotinate ≥98%
Ethyl-5-bromonicotinate
Purity: 98% CAS No.: 20986-40-7 Molecular Formula: C8H8BrNO2 Formula Weight: 230.07 Melting Point: 39-42° Boiling Point: 86-92°/0.5mm MDL No.: MFCD00040366
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Teplota varu: 86…92 °C (0,5 mmHg)
Teplota tavenia: 39…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040366
Číslo CAS: 20986-40-7