Tlačiť
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one
B20478.03 B20478.06 B20478.14
B20478.03EA 39.39 EUR
B20478.03 B20478.06 B20478.14
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one ≥98%
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one
Purity: 98% CAS No.: 321-07-3 Molecular Formula: C10H7F3N2O Formula Weight: 228.18 Melting Point: 191-195° Beilstein Reference: 655085
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂O
Mw: 228.17
Teplota tavenia: 191…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051655
Číslo CAS: 321-07-3