Tlačiť
L(+)-α-Phenylglycine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A19360.14 A19360.22 A19360.36
A19360.14EA 61.37 EUR
A19360.14 A19360.22 A19360.36
L(+)-α-Phenylglycine ≥98%
L(+)-α-Phenylglycine
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota tavenia: 288 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064403
Číslo CAS: 2935-35-5
EINECS: 220-909-8
Merck Index: 14,7291