Tlačiť
Sodium-2,4-dinitrobenzenesulphonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Dinitrobenzenesulphonic acid sodium salt
A18493.06 A18493.14
A18493.06EA 29.44 EUR
A18493.06 A18493.14
Sodium-2,4-dinitrobenzenesulphonate ≥97%
Sodium-2,4-dinitrobenzenesulphonate
Purity: 97% CAS No.: 885-62-1 Molecular Formula: C6H3N2NaO7S Formula Weight: 270.15 Beilstein Reference: 6676807 MDL No.: MFCD00007471
Vzorec: C₆H₃N₂NaO₇S
Mw: 270.15
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007471
Číslo CAS: 885-62-1
EINECS: 212-943-7