2-Hydroxypropyl methacrylate (mixture of isomers) ≥98% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Stabilizácia:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) ∼ 0,02%
Stabilized with ca 0.02% 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 27813-02-1
Molecular Formula: CH2=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH3
Formula Weight: 144.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 97°(207°F)
Refractive Index: 1.4480
Melting Point: 70°/1mm
Boiling Point: 205-209°
MDL No.: MFCD00004536
Vzorec:
C₇H₁₂O₃ Teplota varu: 205…209 °C Teplota tavenia: 70 °C/1mm Hustota: 1,029 Teplota vzplanutia: 97 °C (207 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00004536 Číslo CAS: 27813-02-1 EINECS: 248-666-3 |