Tlačiť
Diphenyliodonium hexafluorophosphate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17934.09 A17934.18 A17934.30
A17934.09EA 108.95 EUR
A17934.09 A17934.18 A17934.30
Diphenyliodonium hexafluorophosphate ≥98%
Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Purity: 98% CAS No.: 58109-40-3 Molecular Formula: C12H10F6IP Formula Weight: 426.08 Melting Point: 139-144° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00061398
Vzorec: C₁₂H₁₀F₆IP
Mw: 426.08
Teplota tavenia: 139…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061398
Číslo CAS: 58109-40-3
EINECS: 261-134-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III