Benzoyl ferrocene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Benzoylferrocene
A17685.06
A17685.14
A17685.03
A17685.06EA
58.97
EUR
A17685.06
A17685.14
A17685.03
Benzoyl ferrocene ≥98%
Benzoyl ferrocene
Purity: 98%
CAS No.: 1272-44-2
Molecular Formula: C17H14FeO
Formula Weight: 290.14
Melting Point: 106-109°
MDL No.: MFCD00001431
Vzorec:
C₁₂H₁₂FeO Mw: 228.07 Teplota tavenia: 106…109 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001431 Číslo CAS: 1272-44-2 EINECS: 215-054-2 |