Isonicotinaldehyde oxime ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Pyridine-4-carboxaldoxime
A17371.14
A17371.22
A17371.14EA
75.41
EUR
A17371.14
A17371.22
Isonicotinaldehyde oxime ≥97%
Isonicotinaldehyde oxime
Purity: 97%
CAS No.: 696-54-8
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Melting Point: 130-133°
Beilstein Reference: 2079
Vzorec:
C₆H₆N₂O Teplota tavenia: 130…133 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006446 Číslo CAS: 696-54-8 EINECS: 211-796-6 |