Tlačiť
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17081.06 A17081.14
A17081.06EA 61.37 EUR
A17081.06 A17081.14
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 31680-08-7 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 97-100° MDL No.: MFCD00126498
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota tavenia: 97…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00126498
Číslo CAS: 31680-08-7