Tetraethylene glycol monomethyl ether ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
mPEG4-OH
A17021.14
A17021.06
A17021.22
A17021.14EA
296.03
EUR
A17021.14
A17021.06
A17021.22
Tetraethylene glycol monomethyl ether ≥98%
Tetraethylene glycol monomethyl ether
Purity: 98%
CAS No.: 23783-42-8
Molecular Formula: H(OCH2CH2)4OCH3
Formula Weight: 208.25
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 158-160°/5mm
MDL No.: MFCD00041756
Vzorec:
C₉H₂₀O₅ Teplota varu: 158…160 °C (5 mmHg) Hustota: 1,07 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041756 Číslo CAS: 23783-42-8 EINECS: 245-883-5 |