N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N1,N3-Dimethylpropane-1,3-diamine, N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
A16901.22
A16901.06
A16901.14
A16901.22EA
1441.24
EUR
A16901.22
A16901.06
A16901.14
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine 97%
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine
Purity: 97%
CAS No.: 111-33-1
Molecular Formula: CH3NH(CH2)3NHCH3
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 32°(90°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 143-146°
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008292
Vzorec:
C₅H₁₄N₂ Teplota varu: 143…146 °C Hustota: 0,817 Teplota vzplanutia: 32 °C (90 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008292 Číslo CAS: 111-33-1 EINECS: 203-859-1 ADR: 3,II |