Tlačiť
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers) ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1,4-Cyclohexanedimethanol
A16769.36 A16769.22
A16769.36EA 94.26 EUR
A16769.36 A16769.22
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers) ≥99%
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers)
Purity: 99% CAS No.: 105-08-8 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 161°(322°F) Melting Point: ca 30° Boiling Point: 282-284° Beilstein Reference: 1902271 MDL No.: MFCD00001512
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Teplota varu: 282…284 °C
Teplota tavenia: ∼ 30 °C
Hustota: 1,04
Teplota vzplanutia: 161 °C (322 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001512
Číslo CAS: 105-08-8
EINECS: 203-268-9