Acetamidine hydrochloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16091.36
A16091.14
A16091.22
A16091.36EA
202.57
EUR
A16091.36
A16091.14
A16091.22
Acetamidine hydrochloride ≥97%
Acetamidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 124-42-5
Molecular Formula: C2H6N2.HCl
Formula Weight: 94.54
Melting Point: 168-175°
Beilstein Reference: 3591762
Merck Reference: 14,44
MDL No.: MFCD00013016
Vzorec:
C₂H₇ClN₂ Teplota tavenia: 168…175 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013016 Číslo CAS: 124-42-5 EINECS: 204-700-9 Merck Index: 14,44 |