Glyoxylic acid monohydrate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
A16058.14
A16058.22
A16058.14EA
47.27
EUR
A16058.14
A16058.22
Glyoxylic acid monohydrate ≥97%
Glyoxylic acid monohydrate
Purity: 97%
CAS No.: 563-96-2
Molecular Formula: OHCCO2H.H2O
Formula Weight: 92.06 (74.04anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₂H₂O₃·1H₂O Mw: 92.05 Teplota varu: 100 °C Teplota tavenia: 48…52 °C Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00006958 Číslo CAS: 563-96-2 EINECS: 206-058-5 OSN: 3261 ADR: 8 III Merck Index: 14,4511 |