Tlačiť
Glyoxylic acid monohydrate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A16058.14 A16058.22
A16058.14EA 47.33 EUR
A16058.14 A16058.22
Glyoxylic acid monohydrate ≥97%
Glyoxylic acid monohydrate
Purity: 97% CAS No.: 563-96-2 Molecular Formula: OHCCO2H.H2O Formula Weight: 92.06 (74.04anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 100° Beilstein Reference: 969535 Merck Reference: 14,4511 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00149497
Vzorec: C₂H₂O₃·1H₂O
Teplota varu: 100 °C
Teplota tavenia: 48…52 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006958
Číslo CAS: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
OSN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4511