Benzyl-chlorformiát 95% stabilised
Dodávateľ: abcr
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
CBZ-Cl (Z-Cl)
Stabilizácia:
Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
Stabilized with ca 0.1% sodium carbonate
Purity: 95%
CAS No.: 501-53-1
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Acrid
Melting Point: -20°
Boiling Point: 178-180°
Merck Reference: 14,1801
UN No.: 1739
MDL No.: MFCD00000640
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ Teplota varu: 178…180 °C Teplota tavenia: –20 °C Hustota: 1,195 Teplota vzplanutia: 125 °C (257 °F) Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD00000640 Číslo CAS: 501-53-1 EINECS: 207-925-0 OSN: 1739 ADR: 8,I Merck Index: 14,1801 |