Octan olovičitý 96% (dry weight) stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
Moistured with glacial acetic acid 5-10%
Purity: 96%
CAS No.: 546-67-8
Molecular Formula: C8H12O8Pb
Formula Weight: 443.37
Melting Point: 175°
Beilstein Reference: 3595640
Merck Reference: 14,5423
UN No.: 1616
MDL No.: MFCD00008693
Vzorec:
(H₃CCOO)₄Pb Teplota tavenia: 175 °C Hustota: 2,28 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008693 Číslo CAS: 546-67-8 EINECS: 208-908-0 OSN: 1616 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5423 |