1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15510.0E
A15510.22
A15510.36
AB115290.0100
A15510.0EEA
373.04
EUR
A15510.0E
A15510.22
A15510.36
ABCRAB115290.0100
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin ≥98%
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Purity: 98%
CAS No.: 77-48-5
Molecular Formula: C5H6Br2N2O2
Formula Weight: 285.93
Flash Point: 155°(311°F)
Melting Point: ca 198° dec.
Beilstein Reference: 146024
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00003189
Vzorec:
C₅H₆Br₂N₂O₂ Teplota tavenia: ∼ 198 °C (rozkl.) Teplota vzplanutia: 155 °C (311 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003189 Číslo CAS: 77-48-5 EINECS: 201-030-9 ADR: 5.1,II |