Aminoacetaldehyde dimethyl acetal 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,2-Dimethoxyethanamine
A15498.14
A15498.22
A15498.36
A15498.14EA
58.08
EUR
A15498.14
A15498.22
A15498.36
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal 99%
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Purity: 99%
CAS No.: 22483-09-6
Molecular Formula: H2NCH2CH(OCH3)2
Formula Weight: 105.14
Flash Point: 41°(106°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 135-138°
Beilstein Reference: 741868
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008135
Vzorec:
C₄H₁₁NO₂ Mw: 105.14 Teplota varu: 135…138 °C Hustota: 0.973 Teplota vzplanutia: 41 °C (106 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008135 Číslo CAS: 22483-09-6 EINECS: 245-026-5 ADR: 3 III |