Tlačiť
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14841.03 A14841.09 A14841.14
A14841.03EA 33.05 EUR
A14841.03 A14841.09 A14841.14
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 1128-54-7 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 117870 MDL No.: MFCD00003123
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Teplota tavenia: 35…38 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003123
Číslo CAS: 1128-54-7
EINECS: 214-438-7