Tlačiť
Chloroacetamidine hydrochloride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14835.06 A14835.14
A14835.06EA 121.94 EUR
A14835.06 A14835.14
Chloroacetamidine hydrochloride 96%
Chloroacetamidine hydrochloride
Purity: 96% CAS No.: 10300-69-3 Molecular Formula: C2H5ClN2.HCl Formula Weight: 129.00 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 97-103° Beilstein Reference: 3678354 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00053013
Vzorec: C₂H₆Cl₂N₂
Teplota tavenia: 97…103 °C
Číslo MDL: MFCD00053013
Číslo CAS: 10300-69-3
EINECS: 233-675-7
OSN: 3261
ADR: 8,III