Tlačiť
Cysteaminium chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14377.14 A14377.22 A14377.36
A14377.14EA 54.95 EUR
A14377.14 A14377.22 A14377.36
Cysteaminium chloride ≥98%
Cysteaminium chloride
Purity: 98+% CAS No.: 156-57-0 Molecular Formula: HSCH2CH2NH2.HCl Formula Weight: 113.61 Melting Point: 65-69° Solubility: Soluble in water and alcohol Beilstein Reference: 3590083 Merck Reference: 14,2779 MDL No.: MFCD00012904
Vzorec: C₂H₇NS·HCl
Teplota tavenia: 65…69 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012904
Číslo CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Merck Index: 14,2779